Wichtige Dokumente
160520
3′,4′-Dichloracetophenon
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
135 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
CC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H6Cl2O/c1-5(11)6-2-3-7(9)8(10)4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
WBPAOUHWPONFEQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)