Merck
160466
Sigma-Aldrich
1,2,5,6-Diepoxycyclooctan
96%
Synonym(e):
2,7-Dioxatwistane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
96%
Form
powder
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
70 °C/0.04 mmHg (lit.)
Dichte
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CC2OC2CCC3OC13
InChI
1S/C8H12O2/c1-2-6-8(10-6)4-3-7-5(1)9-7/h5-8H,1-4H2
InChIKey
USGYMDAUQBQWFU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
221.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
105.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)