Wichtige Dokumente
157872
1,3-Dithian
97%
Synonym(e):
m-Dithiane (7CI), m-Dithiane (8CI)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
52-54 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
thioether
SMILES String
C1CSCSC1
InChI
1S/C4H8S2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
InChIKey
WQADWIOXOXRPLN-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?