Merck
156752
Sigma-Aldrich
2,3-Dichloranisol
≥97%
Synonym(e):
1,2-Dichlor-3-methoxy-benzol
Größe auswählen
100 G
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
CHF 284.00
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3OCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.03
Beilstein:
1909166
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
31-33 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
COc1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,1H3
InChIKey
HFEASCCDHUVYKU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
The product has been used to develop an analytical method for the determination of biogenic halogenated anisoles in the picogram/m3 range in air.[1]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
U Führer et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 354(3), 333-343 (1996-01-01)
Halogenated anisoles (methyl-phenyl ethers) appear to be ubiquitous organic trace compounds in the environment. An analytical method is presented for analyzing the altogether 134 congeners of chloro-, bromo- and mixed bromochloro-anisoles on an isomer-specific basis in air. High volume sampling