Merck
156639
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenon
98%
Synonym(e):
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone, 1-(4,5-Dimethoxyphenyl)ethanone, 2-Fluoro-1-nitrobenzene, 2-Nitro-1-fluorobenzene, 3,4-Dimethoxyphenyl methyl ketone, 3′,4′-Dimethoxyacetophenone, 4-Acetyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Acetylveratrole, Methyl 3,4-dimethoxyphenyl ketone
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
Beilstein:
781213
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
bp
286-288 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-54 °C (lit.)
Löslichkeit
hot water: soluble
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
InChIKey
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)