Merck
15484
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonym(e):
Boc-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.30
Beilstein:
4695945
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −25±1°, c = 1% in ethanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1
InChIKey
ZYJPUMXJBDHSIF-LLVKDONJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1