Merck
15471
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-Cl)-OH
≥96.0%
Synonym(e):
Boc-4-chlor-D-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18ClNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.75
Beilstein:
5381988
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥96.0%
Optische Aktivität
[α]20/D −26±2°, c = 1% in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~110 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(Cl)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18ClNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
InChIKey
BETBOAZCLSJOBQ-LLVKDONJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)