Wichtige Dokumente
15442
Boc-Ile-OSu
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-L-isoleucin-hydroxysuccinimidester
About This Item
Assay
≥97.0% (HPLC)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D −27±2°, c = 2% in dioxane
mp (Schmelzpunkt)
103-108 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C15H24N2O6/c1-6-9(2)12(16-14(21)22-15(3,4)5)13(20)23-17-10(18)7-8-11(17)19/h9,12H,6-8H2,1-5H3,(H,16,21)/t9-,12-/m0/s1
InChIKey
FATJLEZSGFVHQA-CABZTGNLSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)