Merck
153052
Sigma-Aldrich
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt
Größe auswählen
5 G
CHF 193.00
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 193.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N4O · 0.5H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 193.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Funktionelle Gruppe
amide
SMILES String
NC1=NNC=C1C(N)=O
InChI
1S/2C4H6N4O.H2O4S/c2*5-3-2(4(6)9)1-7-8-3;1-5(2,3)4/h2*1H,(H2,6,9)(H3,5,7,8);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
UMPKASYMNORSRO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
3-Amino-4-pyrazolecarboxamide hemisulfate salt was used to prepare 3-carbamoyl derivatives[1].
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
3-Substituted 5,7-dimethylpyrazolo(1,5-a)pyrimidines, 3',5'-cyclic-AMP phosphodiesterase inhibitors. 1.
T Novinson et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(6), 645-648 (1974-06-01)