Merck
15288
Sigma-Aldrich
(Boc-amino)-malonsäure-dimethylester
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
Dimethyl-(Boc-amino)-malonat
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONHCH(COOCH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
Beilstein:
2380322
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥95% (HPLC)
Brechungsindex
n20/D 1.444
Dichte
1.148 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC
InChI
1S/C10H17NO6/c1-10(2,3)17-9(14)11-6(7(12)15-4)8(13)16-5/h6H,1-5H3,(H,11,14)
InChIKey
UIQVFHUDWIETEY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
257.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
125.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)