Merck
152072
Sigma-Aldrich
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydrochinolin
Synonym(e):
1,2-Dihydro-2-ethoxychinolin-1-carbonsäure-ethylester, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydrochinolin, EEDQ
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
Beilstein:
533048
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352000
mp (Schmelzpunkt)
62-67 °C (lit.)
SMILES String
CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
InChI
1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)