Wichtige Dokumente
151475
Tetrabrom-1,2-benzochinon
95%
Synonym(e):
o-Bromanil
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C6Br4(=O)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
423.68
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
148-151 °C (lit.)
SMILES String
BrC1=C(Br)C(=O)C(=O)C(Br)=C1Br
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?