Merck
15135
Sigma-Aldrich
Boc-D-Pen(Mob)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-S-(4-methoxybenzyl)-D-penicillamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H27NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.48
Beilstein:
4238287
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Pen(Mob)-OH, ≥98.0% (TLC)
Assay
≥98.0% (TLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COc1ccc(CSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)cc1
InChI
1S/C18H27NO5S/c1-17(2,3)24-16(22)19-14(15(20)21)18(4,5)25-11-12-7-9-13(23-6)10-8-12/h7-10,14H,11H2,1-6H3,(H,19,22)(H,20,21)/t14-/m0/s1
InChIKey
NEUHEEDQLRFEIM-AWEZNQCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)