Merck
15079
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OSu
≥97.0% (HPLC)
Synonym(e):
Boc-O-benzyl-L-serin-hydroxysuccinimidester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H24N2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.40
Beilstein:
4239786
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C19H24N2O7/c1-19(2,3)27-18(25)20-14(12-26-11-13-7-5-4-6-8-13)17(24)28-21-15(22)9-10-16(21)23/h4-8,14H,9-12H2,1-3H3,(H,20,25)/t14-/m0/s1
InChIKey
NTFYOALQRQBBDG-AWEZNQCLSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)