Merck
15072
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (C/N)
Synonym(e):
Boc-L-asparaginsäure-4-tert.-butyl-1-(hydroxysuccinimid)-ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.40
Beilstein:
5361818
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (C/N)
Optische Aktivität
[α]20/D −27±1°, c = 1% in dioxane
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H26N2O8/c1-16(2,3)25-13(22)9-10(18-15(24)26-17(4,5)6)14(23)27-19-11(20)7-8-12(19)21/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,24)/t10-/m0/s1
InChIKey
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)