Merck
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Boc-3-fluor-L-phenylalanin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18FNO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.30
Beilstein:
5347375
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
75-80 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
InChIKey
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)