Merck
14976
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(3R,4R)-4-Benzyloxy-3-(Boc-amino)-pentansäure, Boc-O-benzyl-L-β-homothreonin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.38
Beilstein:
8428223
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Boc-β-Homothr(Bzl)-OH, ≥98.0% (TLC)
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
C[C@@H](OCc1ccccc1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H25NO5/c1-12(22-11-13-8-6-5-7-9-13)14(10-15(19)20)18-16(21)23-17(2,3)4/h5-9,12,14H,10-11H2,1-4H3,(H,18,21)(H,19,20)/t12-,14-/m1/s1
InChIKey
FYZBABHQLFFCHH-TZMCWYRMSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)