Merck
148954
Sigma-Aldrich
Undecansäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethylundecanoat
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
Dichte
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChIKey
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ethyl undecanoate was used to prepare the corresponding aldehyde in the presence of Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA)[1].
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride, a new and efficient reducing agent for the conversion of esters to aldehydes.
Tetrahedron Letters, 48(29), 5061-5064 (2007)