Wichtige Dokumente
147710
Diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
97%
About This Item
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.433 (lit.)
bp
94-96 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-12-7(10)9(5-6-9)8(11)13-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)