Wichtige Dokumente
147591
2-Nitro-1-propanol
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
72-74 °C/1 mmHg (lit.)
Dichte
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO3/c1-3(2-5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3
InChIKey
PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?