Merck
14630
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Bis-O-(4-chlorbenzyl)-L-threitol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
(S,S)-(−)-1,4-Bis-(4-chlorbenzyloxy)-2,3-butandiol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H20Cl2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.26
Beilstein:
5295121
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
eCl@ss:
39020507
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −6.0±0.5°, c = 3% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
72-74 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
hydroxyl
SMILES String
O[C@@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2O4/c19-15-5-1-13(2-6-15)9-23-11-17(21)18(22)12-24-10-14-3-7-16(20)8-4-14/h1-8,17-18,21-22H,9-12H2/t17-,18-/m0/s1
InChIKey
MBGYQXOSGYFFSY-ROUUACIJSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)