Merck
145718
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichloranilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl3C6H2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.46
Beilstein:
879568
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
bp
262 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
73-75 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl3N/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2
InChIKey
NATVSFWWYVJTAZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)