Merck
14567
Sigma-Aldrich
α,ω-Bis-{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)-amino]-ethyl}-polyethylenglykol
Mr 3,000, cross-linking reagent amine reactive, carboxylic acid
Synonym(e):
O,O’Bis-[2-(succinylamino)-ethyl]-polyethylenglykol
Größe auswählen
250 MG
CHF 146.00
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 146.00
About This Item
Lineare Formel:
HOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOH
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 146.00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
α,ω-Bis-{2-[(3-carboxy-1-oxopropyl)-amino]-ethyl}-polyethylenglykol, Mr 3000
Mol-Gew.
Mr 3000
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Ω-Ende
carboxylic acid
α-Ende
carboxylic acid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
SMILES String
O(COCCOCCC(=O)O)CCOCCC(=O)O
InChI
1S/C11H20O8/c12-10(13)1-3-16-5-7-18-9-19-8-6-17-4-2-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
LQRCZNATFRANRS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)