Wichtige Dokumente
145467
2-Chlorbenzylalkohol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
bp
227 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-71 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
Funktionelle Gruppe
chloro
hydroxyl
SMILES String
OCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
InChIKey
MBYQPPXEXWRMQC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?