Wichtige Dokumente
145424
5-Acetoxymethyl-2-furaldehyd
99%
Synonym(e):
(5-Formylfuran-2-yl)methyl acetate, 5-(Acetoxymethyl)-2-furaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)-2-furancarboxaldehyde, 5-(Acetoxymethyl)furfural, 5-(Acetoxymethyl)furfuraldehyde
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
53-55 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(COC(C)=O)o1
InChI
1S/C8H8O4/c1-6(10)11-5-8-3-2-7(4-9)12-8/h2-4H,5H2,1H3
InChIKey
QAVITTVTXPZTSE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?