Merck
14355
Sigma-Aldrich
(Bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)-triethoxysilan
technical, mixtures of isomers
Synonym(e):
5-(Triethoxysilyl)-2-norbornen, 5-(Triethoxysilyl)-bicyclo[2.2.1]hept-2-en
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H24O3Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.41
Beilstein:
3294009
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Qualität
technical
Brechungsindex
n20/D 1.45
Dichte
0.99 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
CCO[Si](OCC)(OCC)C1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)