Wichtige Dokumente
143375
5-Chlor-1-phenyl-1H-tetrazol
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
120-123 °C (lit.)
Löslichkeit
dichloromethane: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
SMILES String
Clc1nnnn1-c2ccccc2
InChI
1S/C7H5ClN4/c8-7-9-10-11-12(7)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
DHELIGKVOGTMGF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?