Merck
137278
Sigma-Aldrich
2-Phenoxybuttersäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CH(OC6H5)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.20
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
bp
258 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
79-83 °C (lit.)
SMILES String
CCC(Oc1ccccc1)C(O)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)