Wichtige Dokumente
136476
2-(4-Fluorbenzoyl)benzoesäure
97%
About This Item
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
138-140 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
ketone
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1C(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C14H9FO3/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)14(17)18/h1-8H,(H,17,18)
InChIKey
FJAZVXUPZQSZKI-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?