Wichtige Dokumente
134198
5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-carbonsäure
99%
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
192-194 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
phenyl
SMILES String
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?