Wichtige Dokumente
133329
Formanilid
99%
Synonym(e):
N-Phenylformamid
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
powder
bp
166 °C/14 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
46-48 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble 25.4 g/L at 20 °C
water: soluble 28.6 g/L at 25 °C
Dichte
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,8,9)
InChIKey
DYDNPESBYVVLBO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?