Wichtige Dokumente
126926
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propandiamin
98%
Synonym(e):
1,3-Bis-(dimethylamino)-propan, TMPDA
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2N(CH2)3N(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Dampfdruck
760 mmHg ( 145 °C)
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.4234 (lit.)
bp
145-146 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CN(C)CCCN(C)C
InChI
1S/C7H18N2/c1-8(2)6-5-7-9(3)4/h5-7H2,1-4H3
InChIKey
DMQSHEKGGUOYJS-UHFFFAOYSA-N
Vergleichbares Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?