Merck
126586
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-1,3-propandiol
99%
Synonym(e):
Neopentylglykol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C(CH2OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
Beilstein:
605291
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.8 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
1.34 %, 149 °F
18.8 %, 177 °F
mp (Schmelzpunkt)
123-127 °C
SMILES String
CC(C)(CO)CO
InChI
1S/C5H12O2/c1-5(2,3-6)4-7/h6-7H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
SLCVBVWXLSEKPL-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)