Merck
111201
Sigma-Aldrich
trans-3-Nonen
99%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH=CHC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.24
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
Dichte
0.734 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCC\C=C\CC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)