Merck
109649
Sigma-Aldrich
2-Methyl-anthrachinon
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.24
Beilstein:
2050523
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Verunreinigungen
3-4% 1-methylanthraquinone
bp
236-238 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
170-173 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O2/c1-9-6-7-12-13(8-9)15(17)11-5-3-2-4-10(11)14(12)16/h2-8H,1H3
InChIKey
NJWGQARXZDRHCD-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)