Merck
108529
Sigma-Aldrich
Diphenylphosphinsäure
99%
About This Item
Lineare Formel:
(C6H5)2P(O)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.19
Beilstein:
2804567
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
193-195 °C (lit.)
SMILES String
OP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11O2P/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,13,14)
InChIKey
BEQVQKJCLJBTKZ-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)