Wichtige Dokumente
AC7414583811
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
(Toluene-4-sulfonyloxy)-acetic acid ethyl ester
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: JM-07I-002-1G
CHF 388.72
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: JM-07I-002-1G
CHF 388.72
Iupac Name
ethyl {[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
Inchi Code
1S/C11H14O5S/c1-3-15-11(12)8-16-17(13,14)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
CVNRARCXNKDWKI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-07I-002
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)