Merck
AC7394281688
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
4-Hydrazinocarbonyl-piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.32
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
benzyl 4-(hydrazinocarbonyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19N3O3/c15-16-13(18)12-6-8-17(9-7-12)14(19)20-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,15H2,(H,16,18)
InChIKey
DHNZPTXPFMSBML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
beige silid
Product Link
https://www.acints.com/products/ACI-02001
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-02001
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)