Merck
AC7372907405
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Größe auswählen
1 G
CHF 163.78
5 G
CHF 388.72
Lieferanten-SKU: JM-05D-003-1G
CHF 163.78
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 163.78
5 G
CHF 388.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: JM-05D-003-1G
CHF 163.78
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-benzothiophene-3-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H5ClOS/c10-9(11)7-5-12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H
InChIKey
GSMXWLPUJAYDHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Room temperature
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.acints.com/products/JM-05D-003
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)