Wichtige Dokumente
AC7300013042
Advanced Chemical Intermediates Ltd.
2-(Trifluoromethoxy)thiobenzamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: ACI-NI-00248-1G
CHF 216.22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: ACI-NI-00248-1G
CHF 216.22
Iupac Name
2-(trifluoromethoxy)benzenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C8H6F3NOS/c9-8(10,11)13-6-4-2-1-3-5(6)7(12)14/h1-4H,(H2,12,14)
InChIKey
WVRLRVCJDVSKRC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.acints.com/products/ACI-NI-00248
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)