Wichtige Dokumente
ADVH98DE83FE
AChemBlock
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine;hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: W172578-250MG
CHF 513.16
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: W172578-250MG
CHF 513.16
Iupac Name
3-(1H-pyrazol-4-yl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13N3.ClH/c1-2-7(4-9-3-1)8-5-10-11-6-8;/h5-7,9H,1-4H2,(H,10,11);1H
InChIKey
MNGGUSLQFWCJLZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w172578-3-1h-pyrazol-4-yl-piperidine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)