Merck
ADVH98DE6755
AChemBlock
tert-butyl N-(1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl)carbamate
Größe auswählen
100 MG
CHF 427.43
250 MG
CHF 678.50
1 G
CHF 1’303.12
5 G
CHF 3’795.49
Lieferanten-SKU: W171428-100MG
CHF 427.43
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 427.43
250 MG
CHF 678.50
1 G
CHF 1’303.12
5 G
CHF 3’795.49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: W171428-100MG
CHF 427.43
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 1-oxa-8-azaspiro[4.5]dec-3-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)18-11(16)15-10-8-13(17-9-10)4-6-14-7-5-13/h10,14H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
ACUKKOFVWISMOI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/w171428-tert-butyl-n-1-oxa-8-azaspiro-4-5-decan-3-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (1-oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-yl)carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/w171428-tert-butyl-n-1-oxa-8-azaspiro-4-5-decan-3-yl-carbamate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)