Merck
ADVH98DE6286
AChemBlock
3-allyloxyoxetane
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(allyloxy)oxetane
Inchi Code
1S/C6H10O2/c1-2-3-8-6-4-7-5-6/h2,6H,1,3-5H2
InChIKey
NONFBYUIHZQHQT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.96
Country of Origin
CN
Physical Form
colourless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/v153981-3-allyloxyoxetane.html
Synonym
3-(allyloxy)oxetane
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/v153981-3-allyloxyoxetane.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)