Merck
ADVH98732F8B
AChemBlock
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 317.20
5 G
CHF 1’088.79
Lieferanten-SKU: U137621-1G
CHF 317.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 317.20
5 G
CHF 1’088.79
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.07
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: U137621-1G
CHF 317.20
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O.ClH/c1-11-7-4-5(10-9)2-3-6(7)8;/h2-4,10H,9H2,1H3;1H
InChIKey
OXJDVWVBGBGJOC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/u137621-4-chloro-3-methoxyphenyl-hydrazine-hydrochloride.html
Synonym
(4-chloro-3-methoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u137621-4-chloro-3-methoxyphenyl-hydrazine-hydrochloride.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)