Merck
ADVH98732D94
AChemBlock
7-Chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
7-chloro-3H-imidazo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C6H4ClN3/c7-4-1-2-8-6-5(4)9-3-10-6/h1-3H,(H,8,9,10)
InChIKey
HAWCUEYFSQKISQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/c-2482-7-chloro-3h-imidazo-4-5-b-pyridine.html
Synonym
7-chloro-3h-imidazo[4,5-b]pyridine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/c-2482-7-chloro-3h-imidazo-4-5-b-pyridine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)