Merck
ADVH97EBF70C
AChemBlock
2-Hydroxy-5-Amino-N-(2-carboxy-4-aminophenyl)benzoic Acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 580.52
Lieferanten-SKU: U131892-250MG
CHF 580.52
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 580.52
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.26
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: U131892-250MG
CHF 580.52
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H12N2O5/c15-7-1-3-11(9(5-7)13(18)19)16-8-2-4-12(17)10(6-8)14(20)21/h1-6,16-17H,15H2,(H,18,19)(H,20,21)
InChIKey
FNKYNYBONZATNB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
black solid
Product Link
https://www.achemblock.com/u131892-2-hydroxy-5-amino-n-2-carboxy-4-aminophenyl-benzoic-acid.html
Synonym
5-amino-2-((3-carboxy-4-hydroxyphenyl)amino)benzoic acid
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/u131892-2-hydroxy-5-amino-n-2-carboxy-4-aminophenyl-benzoic-acid.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)