Merck
ADVH97EBCBBD
AChemBlock
tert-butyl N-(1-methylpiperidin-4-yl)carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 1-methyl-4-piperidinylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)12-9-5-7-13(4)8-6-9/h9H,5-8H2,1-4H3,(H,12,14)
InChIKey
IFWALANQXAWVQS-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s74841-tert-butyl-n-1-methylpiperidin-4-yl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (1-methylpiperidin-4-yl)carbamate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s74841-tert-butyl-n-1-methylpiperidin-4-yl-carbamate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)