Wichtige Dokumente
ADVH94547D27
AChemBlock
N-(6-bromoquinazolin-2-yl)formamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T97236-100MG
CHF 366.19
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T97236-100MG
CHF 366.19
Iupac Name
6-bromo-2-quinazolinylformamide
Inchi Code
1S/C9H6BrN3O/c10-7-1-2-8-6(3-7)4-11-9(13-8)12-5-14/h1-5H,(H,11,12,13,14)
InChIKey
VGAXUVSXBYCGQE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Product Link
Synonym
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t97236-n-6-bromoquinazolin-2-yl-formamide.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)