Merck
ADVH7F383596
AChemBlock
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 255.96
250 MG
CHF 445.80
1 G
CHF 1’070.42
Lieferanten-SKU: S87548-100MG
CHF 255.96
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 255.96
250 MG
CHF 445.80
1 G
CHF 1’070.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.56
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S87548-100MG
CHF 255.96
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11BrClN/c11-7-3-1-4-8(12)10(7)9-5-2-6-13-9/h1,3-4,9,13H,2,5-6H2
InChIKey
PVKRFGHDWFZAIP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s87548-2-2-bromo-6-chlorophenyl-pyrrolidine.html
Synonym
2-(2-bromo-6-chlorophenyl)pyrrolidine
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s87548-2-2-bromo-6-chlorophenyl-pyrrolidine.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)