Merck
ADVH7F38341E
AChemBlock
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 329.45
1 G
CHF 758.11
5 G
CHF 1’982.86
Lieferanten-SKU: S86950-250MG
CHF 329.45
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 329.45
1 G
CHF 758.11
5 G
CHF 1’982.86
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S86950-250MG
CHF 329.45
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 1H-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c1-17-13(16)10-7-9-5-4-8-3-2-6-14-11(8)12(9)15-10/h2-7,15H,1H3
InChIKey
GEODGDMMLTYIFV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Store at 0-8 C
Purity
0.98
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Synonym
methyl 1h-pyrrolo[3,2-h]quinoline-2-carboxylate
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s86950-methyl-1h-pyrrolo-3-2-h-quinoline-2-carboxylate.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)